Principaux documents
91359
Supelco
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
100 MG
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
122,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.18
Beilstein:
5183350
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3