843150
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
phase Ether, Phenyl, Butyl-650S, pkg of 3 × 25 mL, 35 μm particle size
About This Item
Description
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
pkg of 3 × 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43150
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Composants
- Toyopearl Ether-650S
- Toyopearl Phenyl-650S
- Toyopearl Butyl-650S
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1