820013
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 20013
Ampleur du marquage
5% Carbon, multilayer, endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
2.3 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde
À utiliser avec