Principaux documents
819805
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
bottle of 25 mL, phase ether, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
25 ML
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 ML
261,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19805
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ether phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3