819686
TSKgel® BioAssist® S (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Synonyme(s) :
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Matériaux
PEEK hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19686
Paramètres
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
1300 Å
pH de fonctionnement
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)