Principaux documents
819667
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
1 EA
1 030,00 $
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 030,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19667
Paramètres
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
10 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
TSKgel® SuperHZM-H mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of organic-soluble polymers with high molecular weights of less than 400,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Forme physique
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation