Principaux documents
819005
TSKgel® ODS-120A (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
3 EA
486,00 $
486,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
486,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
486,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® ODS-120A Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19005
Ampleur du marquage
20% Carbon, multilayer, not encapped
Paramètres
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
150 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel ODS-120A columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Nécessaire, mais non fourni