Principaux documents
817344
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
1 EA
973,00 $
973,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
973,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
973,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® Octyle-80Ts, phase C8 (octyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17344
Ampleur du marquage
11% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
TSKgel Octyl-80Ts has a lower carbon load and hydrophobicity than the corresponding ODS-80Ts products. The C8 alkyl ligand provides a unique selectivity for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Featuring high purity, metal free silica and a proprietary technique for complete endcapping of residual silanol groups, TSKgel Octyl-80Ts columns reduce tailing when analyzing basic compounds. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel Octyl-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation