Principaux documents
814025
TSKgel® Ether-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, ether phase
1 KIT
1 260,00 $
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
1 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14025
Paramètres
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ether phase
Taille des particules
20 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Each TSKgel® Guardgel Kit contains 5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent. Guardgel Kits to protect glass columns also include a column holder, a glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID, 2 external endfittings, 2 caps with M6 threads, and a packing adaptor. Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation