813352
TSKgel® OligoDNA RP (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® OligoDNA RP, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
PEEK
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh OligoDNA RP, 13352
Ampleur du marquage
10% Carbon, not endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
250 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales