808651
TOYOPEARL® AF-Red-650M
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08651
Ampleur du marquage
7 μmol/mL ligand density
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
Procion Red HE-3B phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH
4-9
Capacité
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
Technique de séparation
affinity
Description générale
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3