807156
TSKgel® SCX (Na+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SCX (Na+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L58
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07156
Paramètres
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)