Principaux documents
802342
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
stainless steel frit, pkg of 2 ea
Synonyme(s) :
Male Nut & Ferrule, 10-32, 1/16"
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nom du produit
TSKgel® Hardware and Accessories, stainless steel frit, pkg of 2 ea
Matériaux
stainless steel frit
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 02342
Technique(s)
HPLC: suitable
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation