Principaux documents
74175
Supelco
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
100 MG
82,50 $
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
82,50 $
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
2210195
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
135-138 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Clé InChI
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup