73316
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluoro-1-octanol
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.313 (lit.)
Point d'ébullition
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Clé InChI
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)