Documents
72812
Supelco
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
≥95-100 °C
97-99 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
Clé InChI
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable