72656
N-Tigloylglycine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Tiglylglycine, N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]glycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CNC(/C(C)=C/C)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+
Clé InChI
WRUSVQOKJIDBLP-HWKANZROSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable