Principaux documents
72584
Supelco
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Clé InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
426.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
219 °C - closed cup