Principaux documents
72513
Supelco
Méthacrylate de 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphényl]éthyle
analytical standard
100 MG
84,90 $
84,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
84,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
84,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
96-98 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
Clé InChI
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable