Principaux documents
713-0854
PCBs dans les huiles de transformateurs et de rejat
suitable for GC, application for SPE
About This Item
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Paramètres du test
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: used transormer oil containing 50 ppb Aroclor 1254.
SPE tube/cartridge: Supelclean LC-Florisil, 1.0 g/6 mL (57057)
SPE tube/cartridge: Supelclean LC-Si, 1.0 g/6 mL (57051)
condition: 0.5 mL isooctane (Florisil tube)
sample addition: 0.2 g transformer oil or 0.1 g waste oil
washing: 5 x 2 mL isooctane
column: SPB-5, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm film (24048)
oven: 40 °C (4 min) to 300 °C at 10 °C/min, hold 5 min
detector: ECD
carrier gas: nitrogen
injection: 1 μL, splitless (30 sec delay), then split (50:1)
Adéquation
application for SPE
Application(s)
environmental
Application
Pré-traitement de l′échantillon :
Huile de tranformateur usagée contenant 50ppb d′Aroclor 1254
Connecter le tube de SPE Supelclean LC-Si (1g/6 mL) en série à la sortie mâle d′un tube de SPE Supelclean LC-Florisil (1g/6mL) en utilisant un adaptateur pour tube SPE (57020-U).
Conditionner le tube de Florisil supérieur avec 0,5mL d′isooctane
Appliquer jusqu′à 0,2g d′huile de transformateur ou 0,1g d′huile de rejet sur le fritté supérieur du tube de SPE Florisil
Passer 5 x 2mL d′isooctane à travers les deux tubes de SPE Florisil et LC-Si. Les interférants de l′huile seront retenus sur les tubes de SPE tandis que les PCBs seront élués dans les fractions d′isooctane.
Collecter et combiner les fractions d′iso-octane en utilisant des fioles graduées de 10mL.
Analyser l′extrait iso-octane en GC-ECD
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne analytique