Principaux documents
713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analyte
Description
    Polyethylene glycol