Principaux documents
67709
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(7-methyloctyl)amine
analytical standard
100 MG
230,00 $
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
230,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H38N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.24
230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Clé InChI
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable