Principaux documents
64832
Supelco
Barboteur Midget anti-renversement
bubbler volume 40 mL
Synonyme(s) :
Barboteur/bulleur
1 EA
337,00 $
337,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
337,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
337,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
fritted stem glass bubbler
Description
marked intervals 15 mL
Conditionnement
pkg of 1
Technique(s)
active air sampling: suitable
Longueur
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Volume du barboteur
40 mL
Diam. du bouchon
24 mm
Application(s)
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Ces barboteurs en verre borosilicaté (pour particules) et bulleurs (pour gaz et vapeurs) constituent la solution idéale pour les méthodes NIOSH et OSHA d′échantillonnage de contaminants en suspension dans l′air par aspiration dans une solution. Disponibles avec joints en verre rodé ou micro-connacteurs filetés en Téflon
Filetage de 24mm. Verre fritté. Contre-pression <7 in. d′eau avec 15ml d′eau. Avec flacon de 40ml.