Key Documents
64753-U
Supelco
Colonne en verre spécifique
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
Synonyme(s) :
COLONNE LC 400MM X 19MM DI AVEC ROBINET A FRITTE
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
PTFE stopcock
glass coarse frit
Technique(s)
LPLC: suitable
Colonne, L × D.E. × D.I.
400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
Compatibilité
for use with US EPA Protocol
Caractéristiques et avantages
Décrites dans kes protocoles US EPA - remplissez ces colonnes avec les adsorbants appropriés pour la purification ou le séchage des échantillons environnementaux dans les analyses de pesticides ou de polluants prioritaires.