Principaux documents
64728
Macro condenser w/gr jt
for use with Kuderna-Danish Sample Concentrator
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Description
ground joint
snyder column 0-ball
Conditionnement
pkg of 1
Compatibilité
for use with Kuderna-Danish Sample Concentrator