61876-U
Proteomix® HIC Phenyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Non-Polar HIC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 433NP5-4610
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
operating pH range
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Catégories apparentées
Compatibilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)