Principaux documents
59253-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
1 EA
655,00 $
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
655,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
SUPELCOGEL 8Pb,8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L34
Gamme de produits
SUPELCOGEL
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOGEL
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Taille des particules
9 μm
Technique de séparation
ligand exchange
Autres remarques
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
Informations légales
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC