Principaux documents
59141
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
1 EA
960,00 $
960,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
960,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
960,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L60
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
12.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase SUPELCOSIL LC-ABZ présente une technologie de désactivation unique qui fournit d′excellentes performances en phase inverse pour les composés basiques, ainsi que pour les composés acides, neutres polaires, et non polaires. Pour obtenir une belle forme de pic avec la phase LC-ABZ, il n′est généralement pas nécessaire de recourir aux techniques d′élimination des silanols telles que l′utilisation d′amines de compétition, l′utilisation d′une force ionique élevée ou l′ajustement du pH des phases mobiles à une valeur extrême.
Caractéristiques et avantages
• Pour acides, bases, zwitterions.
• Rétention polaire augmentée par rapport aux phases inverses standards.
• Sélectivité unique
• Désactivation des silanols.
• Forme du pic, efficacité et rétention sont comparables aux phases C8 des substances non polaires.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
K Valkó et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 11(4-5), 361-366 (1993-04-01)
S-Adenosyl-L-methionine (SAM) and its metabolites S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) and methyl-thioadenosine (MTA) are endogenous compounds that are heavily involved in a variety of biochemical processes, and have therefore been the target for several assays in body fluids and tissues. Reversed-phase chromatographic behaviour
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities
Ana B Baranda et al.
Journal of chromatography. A, 1031(1-2), 275-280 (2004-04-03)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of five 1,4-dihydropyridines: amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine. These drugs are widely used in the treatment of hypertension, angina pectoris and the therapy of cerebrovascular
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various