Principaux documents
58338C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
1 EA
1 240,00 $
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 240,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne de HPLC SUPELCOSIL LC-NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L8
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
3% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Description générale
Cette colonne en phase amine est principalement utilisée pour la séparation des monosaccharides et des disaccharides. Les colonnes en phase amine pour chromatographie en phase normale sont utilisées dans l'industrie pétrolière (voir les colonnes de chromatographie liquide haute performance SUPELCOSIL LC-NH2-NP pour de plus amples informations).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Flávia Santana Moraes et al.
Food chemistry, 217, 346-351 (2016-09-25)
An analytical method was developed and validated for the determination of maltodextrin in raw milk, using high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. Maltodextrin content was evaluated in adulterated raw milk using a Supelcosil LC-NH2 (25cm×4.6mm) column and isocratic
A L Huidobro et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 238-245 (2005-12-21)
Ibuprofen arginate is a rapidly absorbed salt designed to promote more rapid onset of analgesia than commercially available forms of ibuprofen. Ibuprofen and arginine have very different polarities and this becomes in a chromatographic problem, further complicated with the determination
Maria Veselá et al.
Die Nahrung, 46(4), 251-255 (2002-09-13)
The degradation fo steroid glycoalkaloids (SGAs) has been studied in model solutions. The number of colony forming units (CFU) was determined using a nondirect (cultivation) method during all stages of fermentation. The changes in SGAs content were observed by HPLC