Principaux documents
58296
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
1 EA
1 240,00 $
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-1, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L13
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
2% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C1 (methyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
En raison d′un mécanisme de rétention mixte, les différences de sélectivité pour les groupes polaires sont plus prononcées que sur les colonnes C8 ou C18. Les colonnes C1 nécessitent 20 à 30% de moins en modifiant organique pour produire une rétention similaire aux colonnes C18.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable