Principaux documents
57513-U
Millipore
Cartouche Porozorb
Porozorb 4004, size 4000 mL
1 EA
5 871,00 $
5 871,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
5 871,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
5 871,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Taille
4000 mL
Description générale
Caractéristiques des cartouches Porosorb
Remplissage: Amberlite XAD4, spécialement purifiée
Taille moyenne des particules: 500 microns
Dimensions des cartouches:
250 mL - 6.55 × 8 cm
1000 mL - 26.2 × 8 cm
4000 mL - 42.04 × 12.71 cm
Nipple Connection:D.I. 3/16″, D.E.1/4″
Enveloppe: polycarbonate
Frittés: acier inox, 50×250 mesh
Joints d′étanchéité : qualité médicale
Pression maximum: 30 psi (2.1 kg/cm2)
Livrées stériles et sans endotoxines.
Autres remarques
Porozorb.Kartuschen sind nicht für klinische oder diagnostische Zwecke geeignet.
Aufgrund der eingeschränkten Lagerfähigkeit, werden die Porozorb-Kartuschen erst nach Eingang der Bestellung hergestellt.
Rechnen Sie mit ca.6 Wochen Lieferzeit.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porozorb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow