Principaux documents
57222-U
Supelco
Phase pour SPE en vrac Discovery® DSC-CN SPE
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Discovery® DSC-CN
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Groupe de la matrice active
cyano bonding
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention:Phase inverse ou phase normale
Compatibilité avec des matrice d′échantillons: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau) si utilisé en phase inverse; ou solvants organiques, huiles, et lipides lors d′une utilisation en phase normale
  • Greffage monomérique de cyanopropyl (7 % C), end-cappé
  • Peut être utilisé en phase normale ou en phase inverse
  • Idéal pour les analytes très hydrophobes qui pourraient être retenus de façon irréversible sur des supports plus hydrophobes tels que le DSC-18
  • Moins rétentif que le DSC-Si ou DSC-Diol pour une utilisation en phase normale (matrices organiques telles que l′hexane ou les huiles)
  • Permet le relargage rapide de molécules très polaires retenues de façon irréversible sur des supports très polaires
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable