Principaux documents
57107
Supelco
Tubes de SPE Supelclean ENVI-8
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 20
Synonyme(s) :
SupelcleanENVI-8, 0,5g/6mL, verre avec fritté PTFE, boite de 20
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PTFE frit
glass hardware
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 20
Ampleur du marquage
14% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Greffage polymérique, octadécyl (14%), end cappée
• Le plus grand % de carbone greffé pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
• Le plus grand taux de carbone afin d′offrir également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
• Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable