Principaux documents
569277-U
Supelco
Cartouche de garde Supelguard Discovery® HS C18
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Agence
suitable for USP L1
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Technique de séparation
reversed phase
Note de bas de page
Ce kit contient une cartouche, un support individuel, du tube, 2 écrous et les ferrules.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany