Principaux documents
56741-U
Supelco
Tube capillaire en acier inoxydable de 1/16"
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.040 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
none band
L × D.E. × D.I.
0.5 m × 1/16 in. × 0.040 in.
Description générale
En acier inoxydable 316, DE 1/16 in.. Un de chaque. Les 5 cm, 10 cm et 20 cm de long sont droites, les autres dimensions sont enroulées.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis