Principaux documents
56649-U
Supelco
HyperShear Ultra HPLC High Pressure Static Mixer
Binary tee housing assembly, volume 150 μL
1 EA
1 110,00 $
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
Description
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
Volume
150 μL
Description générale
HyperShear Mixers incorporate a highly efficient cross-flow shearing mechanism which produces vortex shear mixing over a wide flow range. This mixing technology typically delivers between 25% to 200% better mixing efficiency compared to conventional packed bed or tortuous path mixers.