565303-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
730,00 $
About This Item
730,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® RP-Amide, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
19.5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
2.7 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Rétention et forme de pics excellentes pour les composés polaires
- Compatibilité aqueuse 100 %
- très faible relargahe, compatible LC-MS
- Sélectivité unique
Informations légales
Colonne de garde