Documents
56330AST
Supelco
apHera C4 HPLC Guard Column
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
apHera
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
apHera
Paramètres
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)