Principaux documents
55087-U
Outil pour vanne
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
SB.51
Description
5/16 in. socket × 1/4 in. open wrench
Description générale
Le ValvTool est une clé de conception unique procurant un accès facile pour le changement des boucles d′échantillonnage ou le remplacement des raccords sur les vannes Rheodyne.Son adaptateur à emboitement permet de l′utiliser aussi avec les raccords HPLC 1/4 in. en acier inox.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis