53550-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
9.9% Carbon loading
Paramètres
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Remarque sur l'analyse
Articles
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.