51100AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
1 490,00 $
About This Item
1 490,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L40
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
Groupe de la matrice active
cellulose, DMPC- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
3.5-6.8
Technique de séparation
chiral
Catégories apparentées
Description générale
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Informations légales
Colonne de garde
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.