Principaux documents
509957
Aiguilles de rechange pour SGE microvolume
volume 1000-2500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Description
NM1/2.5-LC
Caractéristiques
LC tip (blunt)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 039250
Aiguille, L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
1000-2500 μL