50630-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
1 290,00 $
About This Item
1 290,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne de CLHP Ascentis® Express C18, 2,7 μm, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
L × D.I.
10 cm × 1.5 mm
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
std dev 2.7 μm
Dimension de pores
90 Å
pH de fonctionnement
2-9
Description générale
Rendez-vous sur la page d′accueil Ascentis Express pour obtenir plus d′informations sur cette nouvelle technologie de colonne.
Application
Analyse UHPLC/MS de l′huile de maïs sur l′Ascentis® Express C30 par comparaison à l′Ascentis®Express C18
Analyse CLHP du paracétamol et des impuretés \sur l′Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Analyse CLHP des parabènes sur l′Ascentis®Express C18, 2,7 μm