50567-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
3 cm × 3 mm
Superficie
90 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
1-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)