50479-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Nom du produit
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Superficie
90 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
phenylhexyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable