Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50355-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
808,00 $
About This Item
808,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express OH5, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L86
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 3 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 mm × 4.6 mm
Superficie
90 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
hydroxy, penta- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?