As reported in the 'Analyte' section of the product page, this standard includes the following components:
Docosane
Dodecane
Dotriacontane
Eicosane
Hexacosane
Hexadecane
Hexatriacontane
Octacosane
Octadecane
Pentacontane
Tetracontane
Tetracosane
Tetradecane
Tetratetracontane
Triacontane.
502235
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
Synonyme(s) :
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
347,00 $
About This Item
347,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D5442
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Can you please inform us which compounds are in this standard?