501468
Standard de méthane
100 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 48 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T213-48
Disponibilité
not available in EU
Concentration
100 ppm
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Application
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable