Principaux documents
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC LiChrosorb® RP-8, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
LiChrosorb®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
10% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
20 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
octyl
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable