500445
Mélangeur statique à faible volume (50-250μL)
50 μL cartridge, PEEK
Synonyme(s) :
CARTOUCHE ASI DE MÉLANGEUR EN PEEK, 50UL
About This Item
Matériaux
PEEK
Compatibilité
for use with ASI low volume mixer housing